Documents
396257
Sigma-Aldrich
Calcium tetrafluoroborate hydrate
technical grade, 70%
About This Item
Formule linéaire :
Ca(BF4)2·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.69 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Pureté
70%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
O.[Ca++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/2BF4.Ca.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h;;;1H2/q2*-1;+2;
Clé InChI
JOBMOPDWSRCZNE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Ashley P Black et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(8), 2671-2679 (2020-02-13)
Sustainability combined with high energy density prospects makes Fe-based oxides attractive as cathodes for calcium rechargeable batteries. This work presents a DFT evaluation of the CaFe2+nO4+n (0 < n < 3) family, for which both the average intercalation voltage and