Principaux documents
396168
Sigma-Aldrich
Strontium zirconate
powder, 10 μm
About This Item
Formule linéaire :
SrZrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.84
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: zirconium
Taille des particules
10 μm
Chaîne SMILES 
[Sr++].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/3O.Sr.Zr/q;2*-1;+2;
Clé InChI
FCCTVDGKMTZSPU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable