Principaux documents
394785
Sigma-Aldrich
Calcium hexaboride
−200 mesh, 99.5%
About This Item
Formule linéaire :
CaB6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.94
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pureté
99.5%
Forme
powder
Taille des particules
−200 mesh
Densité
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ca++].B12B3[B-]14B5B4[B-]235
InChI
1S/B6.Ca/c1-2-5(1)3-4(5)6(1,2)3;/q-2;+2
Clé InChI
AWVIDOFQNLOVRC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable