Merck
Passer à
11615
Boric anhydride
granulated, ≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
Boron trioxide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 kg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
95,30 €
25 kg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 150,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
B2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
69.62
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38120103
UNSPSC Code:
12352306
NACRES:
NA.21
EC Number:
215-125-8
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T), 98.0-102.0% (titration)
Form:
solid
95,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
assay
≥98.0% (T), 98.0-102.0% (titration)
form
solid
quality
granulated
loss
≤3% loss on ignition, 800 °C
mp
450 °C (lit.)
density
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤300 mg/kg
SMILES string
O=BOB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
InChI key
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Boric anhydride also referred to as boron trioxide or boron oxide (B2O3) has been used for preparing specimens of Bi4B2O9 ceramics. It has also been used for WO3/B2O3/Al system for investigating the impact of Ar gas pressure on the SHS reaction products.
Biochem/physiol Actions
Boric anhydride is an oxide of boron that shows antimicrobial property along with lower aminoalcohols.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
20285133907515678
form
solid
form
crystals or chunks
form
powder
form
solid
assay
≥98.0% (T), 98.0-102.0% (titration)
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.98% trace metals basis
assay
≥98% (T)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
cation traces
Fe: ≤300 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Ag: ≤5 mg/kg, Al: ≤50 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤30 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤30 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Tl: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
mp
450 °C (lit.)
mp
450 °C (lit.)
mp
450 °C (lit.)
mp
450 °C (lit.)
density
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boric anhydride
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
1303-86-2
CAS No.
1303-86-2
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :