394548
2-Bromophenethyl alcohol
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.577 (lit.)
Point d'ébullition
97 °C/0.7 mmHg (lit.)
Densité
1.483 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
Clé InChI
ADLOWZRDUHSVRU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves