392146
4-Imidazoledithiocarboxylic acid
70%, technical grade
Synonyme(s) :
5-Imidazoledithiocarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Essai
70%
Pf
145 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
SC(=S)c1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H4N2S2/c7-4(8)3-1-5-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)
Clé InChI
RAUHREXYGRKIOJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
It may be used in the synthesis of the following:
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Turkish Journal of Chemistry 38.1 (2014): 1-27.