Key Documents
391808
Sigma-Aldrich
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
97%
Synonyme(s) :
2-Mercapto-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole, 2-Phenyl-1,3,4-oxadiazoline-5-thione, 2-Phenyl-5-mercaptooxadiazole, 5-Phenyl-2-mercapto-1,3,4-oxadiazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
219-222 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
S=C1NN=C(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C8H6N2OS/c12-8-10-9-7(11-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,12)
Clé InChI
FOHWXVBZGSVUGO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable