189782
4-Oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
4-Oxo-4H-1-Benzopyran-2-carboxylic acid, Chromocarb, Chromone-2-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
260 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
alcohol: soluble
ammonium hydroxide: soluble
water: very slightly soluble
Chaîne SMILES
OC(=O)C1=CC(=O)c2ccccc2O1
InChI
1S/C10H6O4/c11-7-5-9(10(12)13)14-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,12,13)
Clé InChI
RVMGXWBCQGAWBR-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTPN1(5770)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable