390151
1,3-Bis(4-nitrophenyl)urea
97%
Synonyme(s) :
4′,4′′-Dinitrocarbanilide
169,00 €
About This Item
169,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
>300 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
nitro
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C13H10N4O5/c18-13(14-9-1-5-11(6-2-9)16(19)20)15-10-3-7-12(8-4-10)17(21)22/h1-8H,(H2,14,15,18)
Clé InChI
JEZZOKXIXNSKQD-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Catégories apparentées
Étalon
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable