338788
Aluminum
pellets, 3-12 mm, 99.99% trace metals basis
214,00 €
About This Item
214,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
pellets
Température d'inflammation spontanée
1400 °F
Résistivité
2.6548 μΩ-cm
Taille des particules
3-12 mm
pb
2460 °C (lit.)
Pf
660.37 °C (lit.)
Densité
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clé InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Solid state and materials chemistry have made a tremendous impact and have experienced growth in recent years, particularly for rare earthcontaining materials.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.