Documents
389196
Sigma-Aldrich
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2O(CH2)3P(C6H5)3Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
491.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
153-154 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].C(COCc1ccccc1)C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28OP.BrH/c1-5-14-25(15-6-1)24-29-22-13-23-30(26-16-7-2-8-17-26,27-18-9-3-10-19-27)28-20-11-4-12-21-28;/h1-12,14-21H,13,22-24H2;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
DWYCJWXMZGVGJV-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for preparation of:
  • Spirocyclohexadienones via Pd-catalyzed intramolecular ipso-Friedel-Crafts allylic alkylation
  • Inhibitors of heat shock protein (Hsp90) as antitumor agents
  • Carpanone-like molecules via an oxidative coupling/Diels-Alder cycloaddition sequence
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable