Key Documents
388483
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methyl-4-nitropentanoate
96%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC(CH3)2CH2CH2CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
Point d'ébullition
79 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
ester
nitro
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCC(C)(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,8(10)11)5-4-6(9)12-3/h4-5H2,1-3H3
Clé InChI
MROVMGGCWUQHMR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter