Principaux documents
382639
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
99%
Synonyme(s) :
p-(Hydroxymethyl)benzoic acid
1 G
25,50 €
10 G
46,90 €
25,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
25,50 €
10 G
46,90 €
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2C6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Beilstein:
2690023
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
25,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Pf
182-185 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
hydroxyl
Chaîne SMILES 
O=C(O)C1=CC=C(CO)C=C1
InChI
1S/C8H8O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
Clé InChI
WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Tsunehisa Hirose et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(13) (2019-07-05)
The retention behavior of a wide variety of stationary phases was compared in supercritical fluid chromatography (SFC) and normal-phase high-performance liquid chromatography (NP-HPLC). We also attempted to elucidate the retention behavior in SFC by investigating the selectivity of the different