382256
4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline
98%
Synonyme(s) :
8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
174-176 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccnc2c(cccc12)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H6F3NO/c11-10(12,13)7-3-1-2-6-8(15)4-5-14-9(6)7/h1-5H,(H,14,15)
Clé InChI
UDRWADJLLWWJOE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable