Principaux documents
S276588
MORPHOLIN-4-YL-METHANETHIOL
AldrichCPR
S276588-10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S276588-10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C5H11NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.214
Numéro MDL:
29,20 €