217654
Potassium manganate
Synonyme(s) :
Cryptomelane, Dipotassium dioxido(dioxo)manganese, Potassium manganese oxide
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: manganese
Concentration
≥51.2% (with KMnO4, titration)
Pf
190 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[K+].[K+].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.Mn.4O/q2*+1;;;;2*-1
Clé InChI
XKYFHUXZPRFUTH-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges