Principaux documents
381314
Sigma-Aldrich
N-Boc-D-glucosamine
97%
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-glucosamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H21NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.29
Beilstein:
3555040
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +64°, c = 1 in methanol
Pf
194 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C11H21NO7/c1-11(2,3)19-10(17)12-6-8(15)7(14)5(4-13)18-9(6)16/h5-9,13-16H,4H2,1-3H3,(H,12,17)/t5-,6-,7-,8-,9?/m1/s1
Clé InChI
CQWFSMWAGKKQJB-VARJHODCSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable