Principaux documents
381292
Sigma-Aldrich
Antimony(III) fluoride
powder, 99.8% trace metals basis
Synonyme(s) :
Antimony trifluoride, Trifluorostibine
100 G
138,00 €
500 G
613,00 €
138,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
138,00 €
500 G
613,00 €
About This Item
Formule linéaire :
SbF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.76
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
138,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.8% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: antimony
Impuretés
≤2500.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
235 °C (dec.) (lit.)
Densité
4.38 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
F[Sb](F)F
InChI
1S/3FH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
Application
  • Structure and Properties of the Molecular Complex of Antimony(III) Fluoride with γ-Glycine: The paper details the structural type and properties of the antimony(III) fluoride complex with γ-glycine, contributing to the understanding of complexation behavior in these systems (Voit et al., 2019).
  • Crystal Structure and Ion Mobility in the Antimony(III) Fluoride Complex with Glycine: The study investigates the synthesis and ion mobility in antimony(III) fluoride complex with glycine, contributing to the field of coordination chemistry (Makarenko et al., 2018).
Autres remarques
Contains lead
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges