Documents
379581
Sigma-Aldrich
2,3-Naphthalenedicarboximide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
273-276 °C (lit.)
Solubilité
DMSO: 2.5%, clear, yellow-orange
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O=C1NC(=O)c2cc3ccccc3cc12
InChI
1S/C12H7NO2/c14-11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12(15)13-11/h1-6H,(H,13,14,15)
Clé InChI
ODBPKBWAGSAZBE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable