This product is soluble in methanol at 5mg/ml. It is not recommended to store aqueous solutions. It is recommended to use freshly prepared solutions.
379409
3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridone
98%
Synonyme(s) :
Deferiprone
97,40 €
About This Item
97,40 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
272-275 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
CN1C=CC(=O)C(O)=C1C
InChI
1S/C7H9NO2/c1-5-7(10)6(9)3-4-8(5)2/h3-4,10H,1-2H3
Clé InChI
TZXKOCQBRNJULO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
What is the suggested solvent and what is the solubility of Deferiprone? Can Deferiprone solution be stored and at which temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the recommended storage temperature?
1 answer-
This product is stored at room temperature.