379123
4,5-Dibromo-2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethylxanthene
97%
Synonyme(s) :
4,5-Dibromo-2,7-bis(1,1-dimethylethyl)-9,9-dimethyl-9H-xanthene, 4,5-Dibromo-2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethyl-9H-xanthene
307,00 €
About This Item
307,00 €
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
260-262 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1cc(Br)c2Oc3c(Br)cc(cc3C(C)(C)c2c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H28Br2O/c1-21(2,3)13-9-15-19(17(24)11-13)26-20-16(23(15,7)8)10-14(12-18(20)25)22(4,5)6/h9-12H,1-8H3
Clé InChI
OJJSJAIHWCFVBK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable