Documents
378089
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene oxide-co-difluoromethylene oxide) α,ω-diisocyanate
average Mn ~3,000
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(NCO)NHCO2(CF2CF2O)x(CF2O)yCONHC6H3(NCO)CH3
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Poids mol.
average Mn ~3,000
Indice de réfraction
n20/D 1.352 (lit.)
Viscosité
7000 cSt(20 °C)(lit.)
Densité
1.788 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(O)(F)F.FC1OC1F.Cc2ccc(NC(O)=O)cc2N=C=O
Description générale
Ethylene to methylene ratio 1:1
Application
Reacts with alcohols and acids to form urethanes and amides, with lower coefficient of friction, wear and Tg.
Forme physique
Aromatic diisocyanate.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable