377627
2-Imino-1-imidazolidineacetic acid
98%
Synonyme(s) :
1-Carboxymethyl-2-iminoimidazolidine, Cyclocreatine
132,00 €
About This Item
132,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Solubilité
1 M HCl: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)CN1CCNC1=N
InChI
1S/C5H9N3O2/c6-5-7-1-2-8(5)3-4(9)10/h1-3H2,(H2,6,7)(H,9,10)
Clé InChI
AMHZIUVRYRVYBA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Growth inhibition of Hodgkin disease-derived cell lines
Investigations into effects in rat hepatocarcinogenesis model
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable