Documents
377007
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-methylbenzothiazolium iodide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12INS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.18
Numéro Beilstein :
3598858
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Forme
powder
Pf
195-197 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[I-].CC[n+]1c(C)sc2ccccc12
InChI
1S/C10H12NS.HI/c1-3-11-8(2)12-10-7-5-4-6-9(10)11;/h4-7H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
HWFCSPDBFXYFKY-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable