Principaux documents
376698
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.17
Beilstein:
131918
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pour en savoir plus sur le produit 376698, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D +48°, c = 2 in chloroform
Pf
129-132 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
O=C1N[C@H](CO1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H9NO2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,11)/t8-/m1/s1
Clé InChI
QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-N
Application
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis which is easily recycled under mild conditions, thus enhancing its commercial potential. For a recent review, see Aldrichimica Acta .[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)