376310
trans-3-(Trimethylsilyl)allyl alcohol
96%
Synonyme(s) :
trans-(3-Hydroxy-2-propen-1-yl)trimethylsilane, trans-3-(Trimethylsilyl)-2-propen-1-ol
186,00 €
About This Item
186,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
liquid
Impuretés
<3.5% 3-trimethylsilyl-1-propanol
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
pb
166-168 °C (lit.)
Densité
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)C\C=C\O
InChI
1S/C6H14OSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h4-5,7H,6H2,1-3H3/b5-4+
Clé InChI
JKKTXDCTGMUFBS-SNAWJCMRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter