Principaux documents
375942
Sigma-Aldrich
Diisopropylsilyl bis(trifluoromethanesulfonate)
96%
Synonyme(s) :
Trifluoromethanesulfonic acid diisopropylsilylene ester
5 G
104,00 €
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
104,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CF3SO3)2Si[CH(CH3)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.40
Beilstein:
3567500
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.382 (lit.)
pb
85-86 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.396 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
triflate
Chaîne SMILES 
CC(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)C(C)C
InChI
1S/C8H14F6O6S2Si/c1-5(2)23(6(3)4,19-21(15,16)7(9,10)11)20-22(17,18)8(12,13)14/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
BHZPNBNSRVSTBW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter