482382
Poly(methylhydrosiloxane), trimethylsilyl terminated
average Mn ~390
Synonyme(s) :
Methyl hydrogen polysiloxane
81,00 €
About This Item
81,00 €
Produits recommandés
Poids mol.
average Mn ~390
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.391 (lit.)
Viscosité
~3 cSt(lit.)
pb
>177 °C (lit.)
Densité
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H][Si](C)(C)O.C[Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)O
InChI
1S/C4H12Si.C3H10OSi.C2H8OSi/c2*1-5(2,3)4;1-4(2)3/h1-4H3;4H,1-3H3;3-4H,1-2H3
Clé InChI
KZFYHEHDBPYRMU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
399.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
204 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Contenu apparenté
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.