Principaux documents
1437202
USP
Méthylpyrrolidone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Méthyl-2-pyrrolidinone, 1-méthyl-2-pyrrolidone, N-méthyl-2-pyrrolidone, M-PYROL, NMP
2 G
416,00 €
416,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 G
416,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.13
Beilstein:
106420
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
416,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
3.4 (vs air)
Pression de vapeur
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Température d'inflammation spontanée
518 °F
Limite d'explosivité
9.5 %
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.47 (lit.)
pb
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
−24 °C (lit.)
Densité
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
Clé InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Methylpyrrolidone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
This product is part of USP Biologics Program.
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Ryo Matsumoto et al.
Scientific reports, 5, 12884-12884 (2015-08-11)
Peptides, especially intracellular functional peptides that can play a particular role inside a cell, have attracted attention as promising materials to control cell fate. However, hydrophilic materials like peptides are difficult for cells to internalize. Therefore, the screening and design