374636
Ethyl (S)-2-(trifluoromethylsulfonyloxy)propionate
≥96%
Synonyme(s) :
Ethyl O-trifluoromethanesulfonyl-L-lactate, Ethyl L-lactate 2-O-triflate
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥96%
Activité optique
[α]20/D −44°, neat
Contient
~1% MgO as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.374 (lit.)
pb
34 °C/0.005 mmHg (lit.)
Densité
1.342 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
fluoro
triflate
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)[C@H](C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H9F3O5S/c1-3-13-5(10)4(2)14-15(11,12)6(7,8)9/h4H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Clé InChI
RYSBPHXTNVWICH-BYPYZUCNSA-N
Application
- In the synthesis of tetra-methylated analog of 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid (DOTMA) based chelates for imaging applications.[1]
- As a substrate in the synthesis of α-silylated carboxyl compounds via Cu-catalyzed stereoinvertive nucleophilic silylation of α-triflyloxy esters.[2]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter