226157
N-Boc-hydroxylamine
≥98%
Synonyme(s) :
tert-Butyl N-hydroxycarbamate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
solid
Pf
53-55 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NO
InChI
1S/C5H11NO3/c1-5(2,3)9-4(7)6-8/h8H,1-3H3,(H,6,7)
Clé InChI
DRDVJQOGFWAVLH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable