Principaux documents
369578
Sigma-Aldrich
4-Methylphenyl benzoate
99%
Synonyme(s) :
p-Tolyl benzoate
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CO2C6H4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
solid
Pf
70-72 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
phenyl
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(OC(=O)c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H12O2/c1-11-7-9-13(10-8-11)16-14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
Clé InChI
LLRZUDIHEZXFGV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Methylphenyl benzoate is an ester. Structure of 4-methylphenyl benzoate resembles phenyl benzoate and 4-methoxy­phenyl benzoate, in terms of similar geometric parameters. The dihedral angle between the phenyl and benzene rings in 4-methylphenyl benzoate is 60.17 (7)°.[1] Fries rearrangement of 4-methoxy­phenyl benzoate catalyzed by sulfated zirconia is reported.[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Genuinely catalytic Fries rearrangement using sulfated zirconia.
Clark JH, et al.
Green Chemistry, 4(4), 366-368 (2002)
4-Methylphenyl benzoate.
Gowda BT, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(8), o3563-o3563 (2007)