369330
N-tert-Butyltrimethylsilylamine
98%
Synonyme(s) :
N-(Trimethylsilyl)-tert-butylamine
140,00 €
About This Item
140,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
pb
118-119 °C (lit.)
Densité
0.762 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CC(C)(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19NSi/c1-7(2,3)8-9(4,5)6/h8H,1-6H3
Clé InChI
GVHIREZHTRULPT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter