924016
Silver bromide
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Argentous bromide, Silver monobromide, Silver(I) bromide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
powder, crystals or chunks
Pf
432 °C (lit.)
Densité
6.473 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Br[Ag]
InChI
1S/Ag.BrH/h;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable