Merck
N-tert-Butyltrimethylsilylamine 98%
N-tert-Butyltrimethylsilylamine
N-tert-Butyltrimethylsilylamine 98%
Synonyme(s):
N-(Trimethylsilyl)-tert-butylamine
Formule linéaire :
(CH3)3SiNHC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.32
Products
Catégorie de produit
Point d'ébullition (°C)
Poids de la formule
Forme physique
Pureté
Groupe fonctionnel