Principaux documents
366617
Sigma-Aldrich
Vanadium(IV) chloride
Synonyme(s) :
Vanadium tetrachloride
About This Item
Formule linéaire :
VCl4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.75
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: vanadium
pb
154 °C (lit.)
Pf
−28 °C (lit.)
Solubilité
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
Densité
1.816 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
Cl[V](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.V/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Clé InChI
JTJFQBNJBPPZRI-UHFFFAOYSA-J
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Shuhan Wang et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(27), 5883-5891 (2020-06-17)
It remains a great challenge to integrate effective photothermal therapeutic materials with upconversion nanoparticles (UCNPs) into one structure with small size. Herein, a new and simple method was developed to combine the luminescent UCNPs with vanadium disulfide (VS2) heterogeneously growing