Principaux documents
1.12393
Sigma-Aldrich
Vanadium(III) chloride
99+
Synonyme(s) :
Vanadium(III) chloride, Vanadium trichloride
25 G
108,00 €
1 KG
1 970,00 €
108,00 €
Date d'expédition estimée le30 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
108,00 €
1 KG
1 970,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Cl3V
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-744-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
108,00 €
Date d'expédition estimée le30 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
350 mg/kg LD50, oral (Rat)
Densité
3.0 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1000 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[V](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.V/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Application
Vanadium(III) chloride (VCl3) can be used as a catalyst to synthesize:
  • Dihydropyrimidinone derivatives via a three-component Biginelli condensation reaction between aldehyde, β-keto ester, and urea (thiourea).[1]
  • Coumarin derivatives via Pechmann condensation reaction of various phenols and β-keto esters.[2]
  • β-amino alcohols by deprotection of epoxides with aromatic amines.[3]
  • Diol derivatives by chemoselective cleavage of acetonides in methanol.[4]
VCl3 can also be used as a reducing agent to determine nitrates and nitrites in water samples.[5]
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Vanadium (III) chloride as an effective catalyst for the Pechmann reaction
Kumar BS, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 42(2), 172-175 (2006)
Vanadium (III) chloride-catalyzed preparation of β-amino alcohols from epoxides
Sabitha G, et al.
Synthesis, 2003(15), 2298-2300 (2003)
Vanadium (III) chloride catalyzed Biginelli condensation: solution phase library generation of dihydropyrimidin-(2H)-ones
Sabitha G, et al.
Tetrahedron Letters, 44(34), 6497-6499 (2003)
Determination of nitrate plus nitrite in small volume marine water samples using vanadium (III) chloride as a reduction agent
Schnetger B and Lehners C
Marine Chemistry, 160, 91-98 (2014)
Vanadium (III) chloride: A mild and efficient catalyst for the chemoselective deprotection of acetonides
Sabitha G, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 238(1-2), 229-232 (2005)