Documents
365785
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(NO2)CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Point d'ébullition
95-100 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
33-35 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF3NO2/c8-4-1-2-6(12(13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H
Clé InChI
ZHLYHEDQTJZYFI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Fluorinated high-performance polymers: Poly (arylene ether) s and aromatic polyimides containing trifluoromethyl groups.
Dhara MG and Banerjee S.
Progress in Polymer Science, 35(8), 1022-1027 (2010)