365564
Methyl 4-methoxy-2-indolecarboxylate
99%
114,00 €
About This Item
114,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Pf
140-142 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
COC(=O)c1cc2c(OC)cccc2[nH]1
InChI
1S/C11H11NO3/c1-14-10-5-3-4-8-7(10)6-9(12-8)11(13)15-2/h3-6,12H,1-2H3
Clé InChI
GLCZQTLCVLVFGV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- reactant in [3+2] annulation reactions
- reactant in preparation of inhibitors of mammalian secreted phospholipases A2
- reactant in Heck reactions
- reactant in preparation of indole fatty alcohol derivatives
- reactant in methylation reactions
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable