Principaux documents
365378
Sigma-Aldrich
Cyclopentanone ethylene ketal
97%
Synonyme(s) :
1,4-Dioxaspiro[4.4]nonane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
pb
54-55 °C/35 mmHg (lit.)
Densité
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CCC2(C1)OCCO2