Principaux documents
363723
Sigma-Aldrich
(Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene)dichlororuthenium(II) polymer
Synonyme(s) :
Dichloro(norbornadiene)ruthenium, NSC 71325
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
InChI
1S/C7H6Cl2.Ru/c8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9;/h1-3H2;/q;+2
Clé InChI
YEEAFQBZFSVTRQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Direct arylation of arene C-H bonds by proton abstraction
  • Regio- and stereoselective hydrosilylation of isoprene
Catalyst for synthesis of:
  • Vinyl carbamates from carbon dioxide and alkynes
  • O-beta-oxoalkylcarbamates
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable