Key Documents
363324
Sigma-Aldrich
Coumarin 152
98%
Synonyme(s) :
7-(Dimethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H10F3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
147-149 °C (lit.)
λmax
395 nm
Chaîne SMILES 
CN(C)c1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
Application
Suitable as a laser dye