Key Documents
362212
Sigma-Aldrich
Iododioxobis(triphenylphosphine)rhenium(V)
98%
About This Item
Formule linéaire :
[(C6H5)3P]2ReO2I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
869.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: rhenium
reagent type: catalyst
Pf
195-197 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
I[Re](=O)=O.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.HI.2O.Re/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;/h2*1-15H;1H;;;/q;;;;;+1/p-1
Clé InChI
PMWGPGWRMJAPNT-UHFFFAOYSA-M
Application
Catalyst for:
  • Chemoselective direct reductive amination reactions
  • Selective hydrogenation reactions
  • Living radical polymerization reactions
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable