244864
Potassium
chunks (in mineral oil), 98% trace metals basis
Synonyme(s) :
Atomic potassium, Potassium hyperkalemia
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.09 mmHg ( 260 °C)
Pureté
98% trace metals basis
Forme
chunks (in mineral oil)
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Résistivité
6.1 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
760 °C (lit.)
Pf
64 °C (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[K]
InChI
1S/K
Clé InChI
ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges