Principaux documents
361534
Sigma-Aldrich
Nitromethanetrispropanol
Synonyme(s) :
4-(3-Hydroxypropyl)-4-nitro-1,7-heptanediol
About This Item
Formule linéaire :
O2NC(CH2CH2CH2OH)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pf
59-65 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCCC(CCCO)(CCCO)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H21NO5/c12-7-1-4-10(11(15)16,5-2-8-13)6-3-9-14/h12-14H,1-9H2
Clé InChI
WQOWCQQAYGOQNI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable