Principaux documents
361445
Sigma-Aldrich
(±)-trans-1,2-Cyclopentanediol
97%
5 G
314,00 €
314,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
314,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C5H8(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
314,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
pb
136 °C/21.5 mmHg (lit.)
Pf
54-56 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-2-1-3-5(4)7/h4-7H,1-3H2/t4-,5-/m1/s1
Clé InChI
VCVOSERVUCJNPR-RFZPGFLSSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Mancel et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 14(2), 80-85 (2000-01-07)
In this study, ion-molecule reactions using chemical ionization in the positive ion mode using dimethyl ether, acetonitrile and 2-S-pyrrolidinemethanol as reagent gases have been used to distinguish between cis- and trans-1,2-cyclopentanediol and cis- and trans-1,2-cyclohexanediol. In the gas phase, the
Sweetness sensor with lipid/polymer membranes: response to various sugars.
Toyota K, et al.
Sensors and Materials, 23(8), 475-482 (2011)