Principaux documents
179035
Sigma-Aldrich
cis-1,5-Cyclooctanediol
98%
Synonyme(s) :
cis-1,5-Cyclooctanediol
10 G
344,00 €
50 G
793,00 €
344,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
344,00 €
50 G
793,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H14(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
344,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
pb
105-107 °C/0.05 mmHg (lit.)
Pf
73-75 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
O[C@H]1CCC[C@@H](O)CCC1
InChI
1S/C8H16O2/c9-7-3-1-4-8(10)6-2-5-7/h7-10H,1-6H2/t7-,8+
Clé InChI
BDNXUVOJBGHQFD-OCAPTIKFSA-N
Application
cis-1,5-Cyclooctanediol was used in the synthesis of cis-1,5-diaminocyclooctane[1].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
John C Poutsma et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (16)(16), 2040-2041 (2003-08-26)
The gas phase basicity of the title compound has been determined to be greater than that of putrescine, making it the most basic primary diamine measured to date.