Principaux documents
359947
Sigma-Aldrich
Borohydride, polymer-supported
Synonyme(s) :
(Polystyrylmethyl)trimethylammonium borohydride
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
beads
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: carbonyl reactive
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][B-]([H])([H])[H].C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C[N+](C)(C)Cc3ccccc3
InChI
1S/C4H12N.BH4/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H4/q+1;-1
Clé InChI
LSSMEJCYZMCNIN-UHFFFAOYSA-N
Application
Reducing agent with greater selectivity than the corresponding alkali borohydrides.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthetic Communications, 19, 805-805 (1989)