Principaux documents
359866
Sigma-Aldrich
Diethyl isocyanomethylphosphonate
97%
Synonyme(s) :
Isocyanomethylphosphonic acid diethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CNCH2P(O)(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.14
Beilstein:
4674920
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
pb
84-87 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
isonitrile
phosphonate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOP(=O)(C[N+]#[C-])OCC
InChI
1S/C6H12NO3P/c1-4-9-11(8,6-7-3)10-5-2/h4-6H2,1-2H3
Clé InChI
ICURVXBGGDVHDT-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Copper-catalyzed cycloaddition reactions
  • Preparation of orally bioavailable diamide prodrugs that lower glucose in diabetic animals through inhibition of fructose-1,6-bisphosphatase
  • Synthesis of sterol analogs as antifungal agents against plant pathogens
  • Asymmetric synthesis of steroidal 2,5-diketopiperazines prepared via isocyanide chemistry based on stereoselective Ugi four component condensation and subsequent cyclocondensation reactions
  • The Passerini reaction
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter