348074
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
118-120 °C/50 mmHg (lit.)
Pf
60-63 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1ccc(C=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-4H
Clé InChI
KMQWNQKESAHDKD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.